missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride |
| CAS | 138564-60-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H11 N3 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine hydrochloride, 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine monohydrochloride, Olanzamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3S.ClH/c1-7-6-8-11(13)14-9-4-2-3-5-10(9)15-12(8)16-7;/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14);1H |
| SMIL | Cl.Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N |
| IUPAC navn | 2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?