missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazapine, Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17992825
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992825 100 mg
17941735 250 mg
17963825 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618255100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 138564-60-0
Molekylær formel C12 H11 N3 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 265.76
Synonym 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine, 2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine hydrochloride, 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine monohydrochloride, Olanzamine
IUPAC navn 2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C12H11N3S.ClH/c1-7-6-8-11(13)14-9-4-2-3-5-10(9)15-12(8)16-7;/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14);1H
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 100 mg
Formel vægt 265.044
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.