missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-2-methyl-1-naphthalenol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30321331
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321331 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6169055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-methyl-1-naphthalenol Hydrochloride
CAS 130-24-5
Molekylær formel C11 H11 N O . Cl H
Mængde 5 g
Synonym 4-Amino-2-methyl-1-naphthol Hydrochloride, 2-Methyl-4-amino-1-naphthol Hydrochloride, 4-Amino-2-methylnaphthol Hydrochloride, Kayvisyn, Synkamin Hydrochloride, Vitamin K5 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H11NO.ClH/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13;/h2-6,13H,12H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1cc(N)c2ccccc2c1O
IUPAC navn 4-amino-2-methylnaphthalen-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 209.67
Formel vægt 209.0607
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.