Få mere at vide
4-Amino-2-methoxyphenol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-methoxy-phenol |
| CAS | 4956-52-9 |
| Molekylær formel | C7 H9 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(N)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-amino-2-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.15 |
| Formel vægt | 139.0633 |