Få mere at vide
4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30345047
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30345047 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30345047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA89834550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid
CAS 1000342-08-4
Molekylær formel C9 H9 N O4
Mængde 50 mg
Synonym 2-Methyl 4-amino-1,2-benzenedicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)7-4-5(10)2-3-6(7)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
SMIL COC(=O)c1cc(N)ccc1C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-2-methoxycarbonylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 195.172
Formel vægt 195.053