Få mere at vide
4-Amino-2-methoxy-5-(methylthio)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-methoxy-5-(methylthio)benzoic Acid |
| CAS | 71675-98-4 |
| Molekylær formel | C9H11NO3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-methylthio-2-methoxybenzoic Acid, 2-Methoxy-4-amino-5-(methylthio)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3S/c1-13-7-4-6(10)8(14-2)3-5(7)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1cc(N)c(SC)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-2-methoxy-5-methylsulfanylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.25 |
| Formel vægt | 213.046 |