Få mere at vide
4-Amino-2-mercaptopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30325249
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30325249 5 g
1 options
Artikelnummer. 30325249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6119305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
CAS 333-49-3
Molekylær formel C4 H5 N3 S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMIL NC1=NC(=S)NC=C1
IUPAC navn 4-amino-1H-pyrimidin-2-thion
Molekylvægt (g/mol) 127.17
Formel vægt 127.0204