Få mere at vide
4-amino-2-isopropyl-5-methylphenolhydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11312977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312977 5 g 5g
11302977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16282.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 6321-11-5 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6321-11-5
MDL nummer MFCD00035504
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Smeltepunkt 258 °C til 262 °C
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C6H10O6
Mængde 5 g
Beilstein 3700651
Synonym d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone
InChI nøgle SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
SMIL C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
IUPAC navn (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 178.14
PubChem CID 165105
Formel vægt 201.7
Procent renhed 97%