Få mere at vide
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11302977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302977 1 g 1g
11312977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16282.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6321-11-5 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6321-11-5
MDL nummer MFCD00035504
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Smeltepunkt 258°C to 262°C
Lugt Odorless
Molekylær formel C10H15ClNO
Mængde 1 g
Beilstein 3700651
Synonym 4-amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride, 6-aminothymol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenolhydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenol hydrochloride, 4-amino-5-methyl-2-propan-2-yl phenol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride 1:1, 6-aminothymol hcl, 6-aminothymolhydrochlorid, 6-aminothymol hydrovhloride
InChI nøgle YLWORLAQZBRLSS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C(=C1)O)C(C)C)N.Cl
IUPAC navn 4-amino-5-methyl-2-propan-2-ylphenol;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 200.69
PubChem CID 80603
Formel vægt 201.7
Procent renhed 97%