Få mere at vide
4-amino-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11996341 1 g Glasflaske 1g
11906351 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11996341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432080010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 38767-72-5 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38767-72-5
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
InChI nøgle SBQVQYPJWLJRQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 573530
IUPAC navn 4-amino-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CNC(=O)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt 206.5°C to 208.5°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-aminopyridin-2-ol, 4-amino-2-hydroxypyridine, 4-amino-pyridin-2-ol, 4-aminopyridin-2 1h-one, 4-amino-2-pyridone, 3-deazacytosine, 2 1h-pyridinone, 4-amino, 2 1h-pyridinone,4-amino, 2-pyridinol, 4-amino, 4-amino-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-hydroxypyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.