Få mere at vide
4-amino-2-fluorophenylboronsyre pinacolester, 97 %
Artikelnummer. 11946041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946041 5 g 5g
11936041 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444490050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 819057-45-9 | C12H17BFNO2 | 237,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 819057-45-9
Molekylær formel C12H17BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 237.08
MDL nummer MFCD09951877
InChI nøgle FLMNWVXAEGUVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline
PubChem CID 44755207
IUPAC navn 3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 163 °C til 166 °C
Farve Brun til hvid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 237.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4- Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.