Få mere at vide
4-Amino-2-fluorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-fluorophenol |
| CAS | 399-96-2 |
| Molekylær formel | C6H6FNO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Fluoro-4-hydroxyaniline, 2-Fluoro-4-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2 |
| SMIL | Nc1ccc(O)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 4-amino-2-fluorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vægt | 127.0433 |