Få mere at vide
4-Amino-2-fluorophenol, 97%
Artikelnummer. p-7028554
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11435700
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25936.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 399-96-2 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-96-2
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.118
MDL nummer MFCD00671760
InChI nøgle MXJQJURZHQZLNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxyaniline, 2-fluoro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-fluoro, 4-amino-2-fluoro-phenol, zlchem 955, pubchem2831, acmc-1cswx, 4-amino-2-fluoro phenol
PubChem CID 2735918
IUPAC navn 4-amino-2-fluorophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-fluorophenol
Smeltepunkt 170°C to 172°C
Mængde 1 g
Formel vægt 127.12
Procent renhed 97%