Få mere at vide
4-Amino-2-fluorophenol, 97%
Artikelnummer. 11435700
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435700 1 g 1g
11445700 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435700 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25936.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 399-96-2 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-96-2
Molekylær formel C6H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 127.118
MDL nummer MFCD00671760
InChI nøgle MXJQJURZHQZLNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxyaniline, 2-fluoro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-fluoro, 4-amino-2-fluoro-phenol, zlchem 955, pubchem2831, acmc-1cswx, 4-amino-2-fluoro phenol
PubChem CID 2735918
IUPAC navn 4-amino-2-fluorophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-fluorophenol
Smeltepunkt 170°C to 172°C
Mængde 1 g
Formel vægt 127.12
Procent renhed 97%