Få mere at vide
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| CAS | 915087-25-1 |
| Molekylær formel | C8H9FN2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-Methyl-2-fluoro-4-aminobenzamide, 4-amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FN2O/c1-11-8(12)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CNC(=O)c1ccc(N)cc1F |
| IUPAC navn | 4-amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.17 |