Få mere at vide
4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 86718-18-5 |
| Molekylær formel | C9H10N2O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O5/c1-2-16-8-4-6(10)7(11(14)15)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.19 |
| Formel vægt | 226.059 |