Få mere at vide
4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N4O4.BrH/c1-2-22-13-8-11(15)12(18(20)21)7-10(13)14(19)17-9-3-5-16-6-4-9;/h7-9,16H,2-6,15H2,1H3,(H,17,19);1H |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 388.0746 |