Få mere at vide
4-amino-2-chloropyrimidin, 98%
Artikelnummer. 15492258
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492258 5 g 5g
15402268 250 mg 250mg
15482258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55875.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 7461-50-9 | C4H4ClN3 | 129,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7461-50-9
Molekylær formel C4H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 129.55
MDL nummer MFCD00194051
InChI nøgle LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinamine, 2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-pyrimidine, 2-chloropyrimidine-4-ylamine, zlchem 116, pubchem6955
PubChem CID 345752
IUPAC navn 2-chlorpyrimidin-4-amin
SMIL NC1=CC=NC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chloropyrimidine
Smeltepunkt 197 °C til 205 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 129.55
Procent renhed 98%