Få mere at vide
4-amino-2-chloropyrimidin-5-karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30327408
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30327408 10 g
1 options
Artikelnummer. 30327408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60403010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 94741-69-2
Molekylær formel C5H3ClN4
Mængde 10 g
Synonym 4-Amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
SMIL Nc1nc(Cl)ncc1C#N
IUPAC navn 4-amino-2-chloropyrimidin-5-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 154.56
Formel vægt 154.0046