Få mere at vide
4-amino-2-chloropyrimidin-5-karbonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 94741-69-2 |
| Molekylær formel | C5H3ClN4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10) |
| SMIL | Nc1nc(Cl)ncc1C#N |
| IUPAC navn | 4-amino-2-chloropyrimidin-5-karbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.56 |
| Formel vægt | 154.0046 |