Få mere at vide
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394998
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394998 0.5 g 0.5g
11305008 2 g 2g
11315008 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043952.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94741-69-2
Molekylær formel C5H3ClN4
Molekylvægt (g/mol) 154.56
MDL nummer MFCD00052343
InChI nøgle WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
PubChem CID 2801166
IUPAC navn 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
SMIL NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Smeltepunkt 243°C to 245°C
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 154.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver eller flager
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.