Få mere at vide
(4-Amino-2-chloropyrimidin-5-yl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Amino-2-chloropyrimidin-5-yl)methanol |
| CAS | 857427-28-2 |
| Molekylær formel | C5H6ClN3O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3O/c6-5-8-1-3(2-10)4(7)9-5/h1,10H,2H2,(H2,7,8,9) |
| SMIL | OCC1=CN=C(Cl)NC1=N |
| IUPAC navn | (2-chloro-6-imino-1H-pyrimidin-5-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.57 |
| Formel vægt | 159.0199 |