Få mere at vide
4-Amino-2-chloropyridine, 98%
Artikelnummer. 11419607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419607 5 g 5g
11409607 1 g 1g
11399429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22098.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14432-12-3 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
2-Chloropyridin-4-amin (14432-12-3) bruges som medicin, pigmentmellemprodukter. Det er et tilsætningsstof til plantevækstregulator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14432-12-3
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.559
MDL nummer MFCD00060089
InChI nøgle BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine
PubChem CID 84432
IUPAC navn 2-chlorpyridin-4-amin
SMIL C1=CN=C(C=C1N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chloropyridine
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Kogepunkt 153°C (5 mmHg)
Emballage Plastflaske
Mængde 5 g
Beilstein 108671
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 128.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver