Få mere at vide
4-Amino-2-chlorophenol, 99%
Artikelnummer. 11465387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465387 1 g 1g
11475387 5 g 5g
11485387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23420.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3964-52-1 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3964-52-1
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD00128891
InChI nøgle ZYZQSCWSPFLAFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxyaniline, 2-chloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-phenol, unii-2z6zt3b98u, o-chloro-p-aminophenol, pubchem18907, salzsaurem p-aminophenol, acmc-1aiqv, 3-chloro4-hydroxyaniline
PubChem CID 77578
IUPAC navn 4-amino-2-chlorphenol
SMIL NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chlorophenol
Smeltepunkt 150°C to 153°C
Mængde 1 g
Formel vægt 143.57
Procent renhed 99%