Få mere at vide
4-amino-2-chlorobenzonitril, 97+%
Artikelnummer. 11392807
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392807 5 g 5g
11302817 25 g 25g
11312817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15924.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152,58 g/mol
4-Amino-2-chlorbenzonitril er almindeligt anvendt som et organisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Amino-2-chlorbenzonitril er almindeligt anvendt
som et organisk reagens.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20925-27-3
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.58
MDL nummer MFCD00035926
InChI nøgle ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
PubChem CID 88728
IUPAC navn 4-amino-2-chlorbenzonitril
SMIL NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 116 °C til 119 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2936425
Formel vægt 152.58
Procent renhed ≥98%