Få mere at vide
4-Amino-2-chlorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 2457-76-3 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-aminobenzoic Acid, 2-Chloro-p-aminobenzoic Acid, NSC 33944, NSC 53160, NSC 64328, o-Chloro-p-aminobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1ccc(C(=O)O)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 4-amino-2-chlorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vægt | 171.0087 |