Få mere at vide
4-Amino-2-chlorobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948108
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948108 5 g 5g
30935441 1 g 1g
30941999 100 g 100g
30942359 500 g 500g
30947378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948108 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD104405g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
CAS 2457-76-3
Molekylær formel C7H6ClNO2
MDL nummer MFCD00007772
Mængde 5 g
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 171.58
Procent renhed 98%