Få mere at vide
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14) |
| Formel vægt | 239.0462 |