Få mere at vide
4-amino-2-chlor-5-nitropyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes inden for organisk syntese inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofrelaterede områder.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes inden for organisk syntese inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofrelaterede områder.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevar væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine |
| Smeltepunkt | 221 °C til 226 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 156953 |
| Synonym | 4-amino-2-chloro-5-nitropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-4-amino-5-nitropyrimidine, 2-chloro-5-nitro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-nitro-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine,2-chloro-5-nitro, acmc-209x0o, 4-amino-5-nitro-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-nitropyrimidine-4-amine |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 174.54 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |