Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 97%
Artikelnummer. 15452108
Skift visning
Mængde:
1g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452108 1g 1g
1 options
Artikelnummer. 15452108 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H55765.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 155-10-2
Molekylær formel C4H3ClFN3
MDL nummer MFCD00057344
Mængde 1g
Synonym 4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
InChI nøgle SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
IUPAC navn 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 147.537
PubChem CID 254372
Formel vægt 147.54
Procent renhed 97%