Få mere at vide
4-amino-2-chlor-3-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425937
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425937 1 g 1g
15435937 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33136.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 909036-46-0
Molekylær formel C5H4ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 254.46
MDL nummer MFCD09763660
InChI nøgle BYVMKCHHWASQFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-iodo-4-pyridinamine, 2-chloro-3-iodo-4-aminopyridine, 4-amino-2-chloro-3-iodopyridine, pubchem22625, 2-chloro-3-iodo-4-pyridylamine, 2-chloro-3-iodo-pyridin-4-amine, 2-chloro-3-iodopyridin-4-ylamine, 2-chloro-3-iodo-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro-3-iodo
PubChem CID 24229208
IUPAC navn 2-chlor-3-iodpyridin-4-amin
SMIL NC1=C(I)C(Cl)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
Smeltepunkt 116°C to 117°C
Farve Orange-Pink til Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 254.46
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof