Få mere at vide
4-amino-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10594264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10594264 5 g Glasflaske 5g
10418552 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10594264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39884-48-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39884-48-5
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00216936
InChI nøgle NAXUFNXWXFZVSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-butanol, 2-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-2-ol, 3-hydroxy-n-butylamine, 1-aminomethylpropan-2-ol, 4-aminobutan-2 r,s-ol
PubChem CID 170254
IUPAC navn 4-aminobutan-2-ol
SMIL CC(CCN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-butanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 103.0°C to 104.0°C (34.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2(CH2)2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4518 to 1.4538
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.93
Formel vægt 89.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.