Få mere at vide
4-amino-2-bromopyrimidin-5-carbonitrile, 97 %
Artikelnummer. 15419517
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419517 5 g 5g
15429517 250 mg 250mg
15409517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52776.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 94741-70-5 | C5H3BrN4 | 199,011 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94741-70-5
Molekylær formel C5H3BrN4
Molekylvægt (g/mol) 199.011
MDL nummer MFCD00173661
InChI nøgle CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-bromo-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-bromo-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-bromo, 4-azanyl-2-bromanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 2-bromo-4-amino-5-cyanopyrimidine, acmc-209xix, 4-amino-2-bromo-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
PubChem CID 2735285
IUPAC navn 4-amino-2-brompyrimidin-5-carbonitril
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)Br)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Smeltepunkt 254 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 199.01
Procent renhed 97%