Få mere at vide
4-Amino-2-bromopyridine, 97%
Artikelnummer. 11324396
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324396 5 g 5g
11314396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20007.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7598-35-8 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
4-Amino-2-brompyridin bruges som medicinsk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-2-brompyridin anvendes som medicinsk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7598-35-8
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD01646061
InChI nøgle GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
PubChem CID 346455
IUPAC navn 2-brompyridin-4-amin
SMIL NC1=CC=NC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-bromopyridine
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Mængde 5 g
Beilstein 108928
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 97%