Få mere at vide
4-Amino-2-bromopyridine, 95%
Artikelnummer. 11926381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11926381 1 g Glass bottle 1g
11378951 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437410010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7598-35-8 | C5H5BrN2 | 173.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7598-35-8
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.01
MDL nummer MFCD01646061
InChI nøgle GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
PubChem CID 346455
IUPAC navn 2-bromopyridin-4-amine
SMIL NC1=CC=NC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-bromopyridine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98.0°C to 100.0°C
Farve Orange to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 173.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-bromopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.