Få mere at vide
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidin, 99%
Artikelnummer. 11479707
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479707 10 g 10g
11469707 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22175.09
CAS: 461-98-3 | C6H9N3 | 123,159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-98-3
Molekylær formel C6H9N3
Molekylvægt (g/mol) 123.159
MDL nummer MFCD00006106
InChI nøgle BJJDXAFKCKSLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,6-dimethylpyrimidine, kyanmethin, cyanomethine, cyanmethine, kyanmethine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinamine, 2,4-dimethyl-6-aminopyrimidine, 6-amino-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinylamine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dimethyl
PubChem CID 68039
IUPAC navn 2,6-dimethylpyrimidin-4-amin
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Smeltepunkt 184 °C til 186 °C
Mængde 10 g
Merck Index 14,5326
Formel vægt 123.16
Procent renhed 99%