Få mere at vide
4-Amino-2,6-dimethylpyridine, 98%
Artikelnummer. 15478558
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478558 1 g 1g
15498558 250 mg 250mg
15488558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15478558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61970.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3512-80-9 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-Amino-2,6-dimethylpyridin, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer, felt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-2,6-dimethylpyridin, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, agrokemikalier, farvestoffer, felt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3512-80-9
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
MDL nummer MFCD00130078
InChI nøgle ZJXMKPARTVOUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77047
IUPAC navn 2,6-dimethylpyridin-4-amin
SMIL CC1=CC(=CC(=N1)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Synonym 4-amino-2,6-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridin-4-ylamine, 2,6-dimethylpyridin-4-ylamine, 4-amino-2,6-lutidine, 4-pyridinamine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylpyridin-4yl-amine, 2,6-dimethyl-4-pyridinamine, 2,6-dimethyl-4-aminopyridine, pubchem19474, 4-amino-2, 6-lutidine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof