Få mere at vide
4-Amino-2,6-dimethyl-7(8H)-pteridone Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2,6-dimethyl-7(8H)-pteridone Sodium Salt |
| CAS | 1216633-22-5 |
| Molekylær formel | C8H8N5NaO |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5O.Na/c1-3-8(14)13-7-5(10-3)6(9)11-4(2)12-7;/h1-2H3,(H3,9,11,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Cc1nc(N)c2nc(C)c([O-])nc2n1 |
| IUPAC navn | sodium;4-amino-2,6-dimethylpteridin-7-olate |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.17 |
| Formel vægt | 213.0627 |