missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30315585
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315585 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6049285G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine
CAS 3289-50-7
Molekylær formel C6H9N3O2
Mængde 5 g
Synonym 2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinamine, (2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)amine, 2,6-Dimethoxy-4-aminopyrimidine, 4-Amino-2,6-dimethoxypyrimidine, NSC 166290, Sulfadimethoxine EP Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
SMIL COc1cc(N)nc(OC)n1
IUPAC navn 2,6-dimethoxypyrimidin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 155.16
Formel vægt 155.0695
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.