Få mere at vide
4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 98%
Artikelnummer. 10433585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10433585 25 g Plastflaske 25g
10598460 100 g Plastflaske 100g
10163301 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10433585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103520250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-83-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-83-6
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD00006071
InChI nøgle LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminouracil, 4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-aminouracil, 6-aminopyrimidine-2,4-diol, 6-amino-2,4-pyrimidinediol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino, uracil, 6-amino, cytosine, 6-hydroxy, 6-amino-2,4-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 70120
SMIL NC1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2, 6-dihydroxypyrimidine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300°C
Farve Brun til flødeskum
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 24, 469
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol
IUPAC navn 6-amino-lH-pyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 127.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.