Få mere at vide
4-amino-2,6-dichloropyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2,6-dichloropyridine |
| CAS | 2587-02-2 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl2 N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9) |
| SMIL | Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2,6-dichloropyridin-4-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 163 |
| Formel vægt | 161.9752 |