Få mere at vide
4-Amino-2,6-dichloropyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10526864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10526864 1 g Glasflaske 1g
10736115 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398700010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2587-02-2
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.01
MDL nummer MFCD00052832
InChI nøgle WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
PubChem CID 137652
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin-4-amin
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2, 6-dichloropyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 167°C to 170°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 163.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2,6-dichloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.