Få mere at vide
4-Amino-2,6-dichloropyridine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457277
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457277 5 g 5g
11319439 250 mg 250mg
11447277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15030.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2587-02-2
Molekylær formel C5H5Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 164.01
MDL nummer MFCD00052832
InChI nøgle WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
PubChem CID 137652
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin-4-amin
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,6-dichloropyridine
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
Beilstein 114351
Formel vægt 163.01
Procent renhed ≥98%