Få mere at vide
4-amino-2,6-dichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30335670
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30335670 5 g
1 options
Artikelnummer. 30335670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6320735G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,6-dichlorophenol
CAS 5930-28-9
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H,9H2
SMIL Nc1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
IUPAC navn 4-amino-2,6-dichlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 178.02
Formel vægt 176.9748