Få mere at vide
4-amino-2,6-dichlorphenol, 97%
Artikelnummer. 11464623
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464623 250 g 250g
11444623 10 g 10g
11454623 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11568.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 5930-28-9 | C6H5Cl2NO | 178,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5930-28-9
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 178.01
MDL nummer MFCD00007875
InChI nøgle KGEXISHTCZHGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2,6-dichloro, 2,6-dichloro-p-aminophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxyaniline, unii-i0l4csx5n0, i0l4csx5n0, 2,6-dichloro-4-amino phenol, 4-amino-2,6-dichloro-phenol, acmc-209mc4, dsstox_cid_20720
PubChem CID 80037
IUPAC navn 4-amino-2,6-dichlorphenol
SMIL NC1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,6-dichlorophenol
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Mængde 250 g
Beilstein 2361665
Formel vægt 178.02
Procent renhed 97%