missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-2,6-dichloro-3-nitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2,6-dichloro-3-nitropyridine |
| CAS | 2897-43-0 |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl2 N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c6-3-1-2(8)4(10(11)12)5(7)9-3/h1H,(H2,8,9) |
| SMIL | Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-3-nitropyridin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 208 |
| Formel vægt | 206.9602 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?