missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-2,5-dihydro-2-thioxo-1H-1,5-benzodiazepine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2,5-dihydro-2-thioxo-1H-1,5-benzodiazepine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 52046-77-2 |
| Molekylær formel | C25 H40 O9 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O9/c1-14(23(32-8)16(3)20(12-26)31-7)9-10-17-15(2)22(27)21-18(29-5)11-19(30-6)24(25(21)34-17)33-13-28-4/h11,14-17,20,23,26H,9-10,12-13H2,1-8H3/t14-,15?,16+,17?,20-,23-/m0/s1 |
| SMIL | COCOc1c(OC)cc(OC)c2C(=O)C(C)C(CC[C@H](C)[C@H](OC)[C@H](C)[C@H](CO)OC)Oc12 |
| IUPAC navn | 2-[(3S,4S,5S,6R)-7-hydroxy-4,6-dimethoxy-3,5-dimethylheptyl]-5,7-dimethoxy-8-(methoxymethoxy)-3-methyl-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.58 |
| Formel vægt | 484.267 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?