Få mere at vide
4-Amino-2,3-dichlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2,3-dichlorophenol |
| CAS | 39183-17-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H5Cl2NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Amino-2,3-dichlorophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-3(9)1-2-4(10)6(5)8/h1-2,10H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(O)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3-dichlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.02 |
| Vis mere |