Få mere at vide
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480278 5 g 5g
11470278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23815.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1682-20-8
Molekylær formel C5H2F4N2
Molekylvægt (g/mol) 166.079
MDL nummer MFCD00010855
InChI nøgle PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine, 4-aminotetrafluoropyridine, tetrafluoropyridin-4-amine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridinamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridylamine, pubchem2992, acmc-1bzbr, 4-amino-tetrafluoropyridine, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorropyridine, 4-pyridinamine, 2,3,5,6-tetrafluoro
PubChem CID 1270911
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluorpyridin-4-amin
SMIL C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Mængde 5 g
Beilstein 475870
Formel vægt 166.08
Procent renhed 98%