Få mere at vide
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 97+%
Artikelnummer. 11419837
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419837 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22797.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106876-54-4 | C7H5F2NO2 | 173,12 g/mol
4-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol anvendes i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol anvendes i organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106876-54-4
Molekylær formel C7H5F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.12
MDL nummer MFCD00792416
InChI nøgle RXIKYXZKSIARLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-4-amine, 2,3-difluoromethylenedioxy aniline, 2,2-difluoro-4-amino-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-4-ylamine, 2,3-difluoromethylenedioxy-aniline, acmc-1btze, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-amine
PubChem CID 2736891
IUPAC navn 2,2-difluor-2H-1,3-benzodioxol-4-amin
SMIL NC1=CC=CC2=C1OC(F)(F)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 173.12
Procent renhed ≥97%